Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
L19345.03 L19345.06
L19345.03EA 63.8 EUR
L19345.03 L19345.06
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3541-37-5 Molecular Formula: C9H6OS Formula Weight: 162.21 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 135-136°/8mm MDL No.: MFCD01075041
Formule: C₉H₆OS
Kookpunt: 135…136 °C (8 mmHg)
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075041
CAS nummer: 3541-37-5