Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
35669.18 35669.30
35669.18EA 99.1 EUR
35669.18 35669.30
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Calcium wolframate
Purity: 99.78% CAS No.: 7790-75-2 Molecular Formula: CaWO4 Formula Weight: 287.93 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 1620° MDL No.: MFCD00010913
Formule: CaO₄W
Smeltpunt: 1620 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010913
CAS nummer: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
Merck Index: 14,1712