Zinc selenite
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
12586.09
12586.22
12586.36
12586.A3
12586.09EA
15.9
EUR
12586.09
12586.22
12586.36
12586.A3
Zinc selenite
Zinc selenite
CAS No.: 13597-46-1
Molecular Formula: ZnSeO3
Formula Weight: 192.33
Physical Form: Powder
UN No.: 2630
MDL No.: MFCD00011297
Formule:
O₃SeZn Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011297 CAS nummer: 13597-46-1 EINECS: 237-048-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I |