Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
22895.14 22895.22
22895.14EA 128 EUR
22895.14 22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Titanium trialuminide
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-78-3 Molecular Formula: TiAl3 Physical Form: -325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00054094
Formule: Al₃Ti
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054094
CAS nummer: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II