Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
13100.14 13100.22
13100.14EA 94.7 EUR
13100.14 13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Purity: 99.85% CAS No.: 12034-80-9 Molecular Formula: NbSi2 Formula Weight: 149.08 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.7 Melting Point: 1950° MDL No.: MFCD00151537
Formule: NbSi₂
Smeltpunt: 1950 °C
Dichtheid: 5,7
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151537
CAS nummer: 12034-80-9
EINECS: 234-812-3