Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12151.18 12151.30
12151.18EA 66 EUR
12151.18 12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Purity: 99+% CAS No.: 12018-09-6 Molecular Formula: CrSi2 Formula Weight: 108.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00168070
Formule: CrSi₂
Smeltpunt: 1490 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168070
CAS nummer: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0