Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
14022.06
14022.14
14022.06EA
40.3
EUR
14022.06
14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12022-99-0
Molecular Formula: FeSi2
Formula Weight: 112.02
Physical Form: -20 Mesh
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016087
Formule:
FeSi₂ Smeltpunt: 1220 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016087 CAS nummer: 12022-99-0 EINECS: 234-671-8 |