2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B23960.09 B23960.18 B23960.30
B23960.09EA 50 EUR
B23960.09 B23960.18 B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98% CAS No.: 613-54-7 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 639153 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004109
Formule: C₁₂H₉BrO
Smeltpunt: 80…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004109
CAS nummer: 613-54-7
EINECS: 210-348-7
UN: 3261
ADR: 8,II