2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
H30427.03
H30427.06
H30427.03EA
28.4
EUR
H30427.03
H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2587-00-0
Molecular Formula: C5H3Cl2NO
Formula Weight: 163.99
Melting Point: 136-140°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00130246
Formule:
C₅H₃Cl₂NO Smeltpunt: 136…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00130246 CAS nummer: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |