3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Cyanopyridine 1-oxide, Nicotinonitrile-1-oxide
A19961.88 A19961.09
A19961.88EA 43.1 EUR
A19961.88 A19961.09
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
3-Cyanopyridine-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 14906-64-0 Molecular Formula: C6H4N2O Formula Weight: 120.11 Melting Point: 175-178° MDL No.: MFCD00129037
Formule: C₆H₄N₂O
Smeltpunt: 175…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129037
CAS nummer: 14906-64-0
EINECS: 238-975-1