2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20529.03
B20529.06
B20529.14
B20529.03EA
30.1
EUR
B20529.03
B20529.06
B20529.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, watervrij 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 3811-73-2
Molecular Formula: C5H4NNaOS
Formula Weight: 149.15
Melting Point: ca 290° dec.
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD01941547
Formule:
C₅H₄NNaOS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01941547 CAS nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 Merck Index: 14,7994 |