5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11058.03 L11058.06
L11058.03EA 69.6 EUR
L11058.03 L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 16689-02-4 Molecular Formula: C5H2N2O2S Formula Weight: 154.15 Melting Point: 43-45° Beilstein Reference: 123934 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052401
Formule: C₅H₂N₂O₂S
Smeltpunt: 43…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052401
CAS nummer: 16689-02-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III