2,5-Thiophenedicarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10293.03 L10293.06 L10293.14
L10293.03EA 26 EUR
L10293.03 L10293.06 L10293.14
2,5-Thiophenedicarboxylic acid ≥97%
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 4282-31-9 Molecular Formula: C6H4O4S Formula Weight: 172.16 Melting Point: 355-360° Beilstein Reference: 136781
Formule: C₆H₄O₄S
Smeltpunt: 355…360 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016896
CAS nummer: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2