Thiophene-2-methylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11700.06 A11700.14 A11700.22
A11700.06EA 45.6 EUR
A11700.06 A11700.14 A11700.22
Thiophene-2-methylamine 97%
Thiophene-2-methylamine
Purity: 97% CAS No.: 27757-85-3 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.19 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 85-88°/14mm Beilstein Reference: 106296 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00005460
Formule: C₅H₇NS
Kookpunt: 85…88 °C (14 mmHg)
Dichtheid: 1,100
Vlampunt: 73 °C (163 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005460
CAS nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8,III