Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10961.06 L10961.14
L10961.06EA 22.6 EUR
L10961.06 L10961.14
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Purity: 98+% CAS No.: 29683-84-9 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 108676
Formule: C₅H₅NOS
Smeltpunt: 132…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022509
CAS nummer: 29683-84-9
EINECS: 249-778-5