2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L12330.03 L12330.06
L12330.03EA 32.9 EUR
L12330.03 L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98% CAS No.: 7154-34-9 Molecular Formula: C8H7N5O2 Formula Weight: 205.18 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 749531
Formule: C₈H₇N₅O₂
Smeltpunt: >360 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023910
CAS nummer: 7154-34-9