Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24024.AK B24024.AU
B24024.AKEA 26.4 EUR
B24024.AK B24024.AU
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionate
Purity: 99+% CAS No.: 763-69-9 Molecular Formula: C7H14O3 Formula Weight: 146.19 Flash Point: 59°(142°F) Refractive Index: 1.4065 Odour: Ester-like Melting Point: -100° Boiling Point: 169-171° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00051356
Formule: C₇H₁₄O₃
Kookpunt: 169…171 °C
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 0,949
Vlampunt: 59 °C (142 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051356
CAS nummer: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III