2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
L17278.06 L17278.14
L17278.06EA 61.8 EUR
L17278.06 L17278.14
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 98% CAS No.: 61676-62-8 Molecular Formula: C9H19BO3 Formula Weight: 186.06 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 73°/15mm Beilstein Reference: 1906370 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00192241
Formule: C₉H₁₉BO₃
Kookpunt: 73 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 0,912
Vlampunt: 42 °C (107 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192241
CAS nummer: 61676-62-8
ADR: 3,III