2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19056.14
L19056.06
AB165343.0005
L19056.14EA
88.9
EUR
L19056.14
L19056.06
ABCRAB165343.0005
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 97%
CAS No.: 1195-66-0
Molecular Formula: C7H15BO3
Formula Weight: 158.01
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 120°/228mm
Beilstein Reference: 2827758
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD03093086
Formule:
C₇H₁₅BO₃ Kookpunt: 120 °C (228 mmHg) Dichtheid: 0,966 Vlampunt: 46 °C (114 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093086 CAS nummer: 1195-66-0 ADR: 3,III |