4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18083.03 A18083.06
A18083.03EA 49.6 EUR
A18083.03 A18083.06
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Purity: 97+% CAS No.: 7554-65-6 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4945 Melting Point: 13° Boiling Point: 204-207° Beilstein Reference: 105204 Merck Reference: 14,4216 MDL No.: MFCD00005245
Formule: C₄H₆N₂
Kookpunt: 204…207 °C
Smeltpunt: 13 °C
Dichtheid: 1,018
Vlampunt: 96 °C (204 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005245
CAS nummer: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
Merck Index: 14,4216