4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31656.03
H31656.06
H31656.03EA
80
EUR
H31656.03
H31656.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 320-31-0
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.02
MDL No.: MFCD07787468
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07787468 CAS nummer: 320-31-0 |