4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32626.03 H32626.06
H32626.03EA 18.1 EUR
H32626.03 H32626.06
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Purity: 97+% CAS No.: 393-06-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD03407959
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 183…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407959
CAS nummer: 393-06-6