4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32487.03
H32487.09
H32487.03EA
20.8
EUR
H32487.03
H32487.09
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 400-76-0
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Melting Point: 212-215°
Beilstein Reference: 3291493
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Smeltpunt: 212…215 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03407960 CAS nummer: 400-76-0 |