3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-nitropyridine 1-oxide
L19524.14 L19524.06
L19524.14EA 351 EUR
L19524.14 L19524.06
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Purity: 98+% CAS No.: 1678-49-5 Molecular Formula: C5H3BrN2O3 Formula Weight: 219.00 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 150822
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 219.00 g/mol
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085925
CAS nummer: 1678-49-5