Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 96%
CAS No.: 7424-91-1
Molecular Formula: C6H12O4
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 76-77°/20mm
Beilstein Reference: 1561517
MDL No.: MFCD00010650
Formule:
C₆H₁₂O₄ Kookpunt: 76…77 °C (20 mmHg) Dichtheid: 1,06 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010650 CAS nummer: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |