4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD H32680.03
H32680.MDEA 55.2 EUR
H32680.MD H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 199287-52-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD08458005
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458005
CAS nummer: 199287-52-0