3-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19324.03
L19324.06
L19324.03EA
134
EUR
L19324.03
L19324.06
3-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
3-Fluorosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 394-50-3
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.12
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1932806
Formule:
C₇H₅FO₂ Smeltpunt: 67…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003319 CAS nummer: 394-50-3 |