4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
177220010
177220100
ACRO177220010EA
30.8
EUR
ACRO177220010
ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formule:
C₈H₁₁NO Kookpunt: 135…136 °C (19 mmHg) Smeltpunt: 33…36 °C Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008399 CAS nummer: 5961-59-1 EINECS: 227-735-1 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | White to grey-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |