2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L06461.03
L06461.06
L06461.03EA
24.5
EUR
L06461.03
L06461.06
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 56946-83-9
Molecular Formula: C4HCl3O2S2
Formula Weight: 251.54
Flash Point:
Formule:
C₄HCl₃O₂S₂ Kookpunt: 256…257 °C Dichtheid: 1,697 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051665 CAS nummer: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |