Ruthenium, zwart ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12354.04 12354.09
12354.04EA 246 EUR
12354.04 12354.09
Ruthenium, zwart ≥99.9% (metals basis)
Ruthenium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011207
CAS nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452