Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98%
CAS No.: 4553-07-5
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₁NO₂ Kookpunt: 274…275 °C Dichtheid: 1,090 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001866 CAS nummer: 4553-07-5 EINECS: 224-921-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |