4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline
L04202.14
L04202.22
L04202.14EA
32.6
EUR
L04202.14
L04202.22
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 6358-64-1
Molecular Formula: C8H10ClNO2
Formula Weight: 187.63
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 880445
MDL No.: MFCD00014893
Formule:
C₈H₁₀ClNO₂ MW: 187.63 g/mol Smeltpunt: 118…121 °C Vlampunt: 163 °C (325 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014893 CAS nummer: 6358-64-1 EINECS: 228-782-0 |