2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25485.14 B25485.06 B25485.03
B25485.14EA 242 EUR
B25485.14 B25485.06 B25485.03
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 16932-45-9 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD07780177
Formule: C₈H₉BrO₂
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780177
CAS nummer: 16932-45-9