2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33757.03
H33757.06
H33757.03EA
92.5
EUR
H33757.03
H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formule:
C₇H₃F₂NO₄ Smeltpunt: 145…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03425705 CAS nummer: 116465-48-6 |