1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26063.14
H26063.06
H26063.14EA
235
EUR
H26063.14
H26063.06
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 38409-59-5
Molecular Formula: C12H17Br
Formula Weight: 241.17
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₇Br Kookpunt: 90…98 °C (5 mmHg) Dichtheid: 1,179 Vlampunt: >120 °C (248 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09909567 CAS nummer: 38409-59-5 |