5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32155.06
H32155.14
H32155.06EA
73.7
EUR
H32155.06
H32155.14
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 159277-47-1
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
MDL No.: MFCD15144620
Formule:
C₇H₅BrF₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD15144620 CAS nummer: 159277-47-1 |