6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32941.03
H32941.06
H32941.03EA
78.8
EUR
H32941.03
H32941.06
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 847502-81-2
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5105
Formule:
C₇H₅BrF₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07777161 CAS nummer: 847502-81-2 |