2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L13102.06
L13102.14
L13102.06EA
54
EUR
L13102.06
L13102.14
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Purity: 95%
CAS No.: 110127-07-6
Molecular Formula: C7H5Br2NO2
Formula Weight: 294.94
Melting Point: 54-57°
Beilstein Reference: 3259701
Formule:
C₇H₅Br₂NO₂ Smeltpunt: 54…57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151807 CAS nummer: 110127-07-6 |