5-Methylisophthalic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25496.06
B25496.03
B25496.06EA
72
EUR
B25496.06
B25496.03
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-49-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 296-300°
MDL No.: MFCD00013986
Formule:
C₉H₈O₄ Smeltpunt: 296…300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013986 CAS nummer: 499-49-0 EINECS: 207-881-2 |