Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L03256.06
L03256.14
L03256.06EA
71
EUR
L03256.06
L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 1721-26-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Recognizable
Boiling Point: 107-108°/13mm
Beilstein Reference: 118200
MDL No.: MFCD00006336
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Kookpunt: 107…108 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1,070 Vlampunt: 102 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006336 CAS nummer: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |