2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27391.14
H27391.06
H27391.14EA
331
EUR
H27391.14
H27391.06
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 101084-96-2
Molecular Formula: C8H6N2O3
Formula Weight: 178.15
Melting Point: 177-180°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093781
Formule:
C₈H₆N₂O₃ Smeltpunt: 177…180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093781 CAS nummer: 101084-96-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |