Fenolftaleïne ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
0376-100GEA 76 EUR
0376-100G 0376-50G
Fenolftaleïne ACS
Fenolftaleïne
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Smeltpunt: 258…262 °C
Dichtheid: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005913
CAS nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
Bereik: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Clarity of Alcohol Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) Pass