Bis(2-ethylhexyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D0510-25ML
D0510-500ML
TCIAD0510-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0510-25ML
TCIAD0510-500ML
Bis(2-ethylhexyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(2-ethylhexyl)amine
Formule:
C₁₆H₃₅N Kookpunt: 281,1 °C (1013 hPa) Smeltpunt: < –60 °C Dichtheid: 0,8062 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 121°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009489 CAS nummer: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2922 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |