(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
C0840-25ML
C0840-500ML
C0840-100ML
TCIAC0840-25MLEA
17.6
EUR
TCIAC0840-25ML
TCIAC0840-500ML
TCIAC0840-100ML
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Kookpunt: 195°C Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 1,082 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 78°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000997 CAS nummer: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |