(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
T1255-25ML
T1255-500ML
T1255-100ML
TCIAT1255-25MLEA
17.6
EUR
TCIAT1255-25ML
TCIAT1255-500ML
TCIAT1255-100ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Formule:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Kookpunt: 194 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,0265 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 86°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008206 CAS nummer: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |