2,5-Dimethylpyrazine ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D1526-25ML D1526-500ML
TCIAD1526-25MLEA 50.6 EUR
TCIAD1526-25ML TCIAD1526-500ML
2,5-Dimethylpyrazine ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
2,5-Dimethylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 64°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006147
CAS nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1794b70a3fbe5b387bad59cfc1e1c81a747bfb7&vid=e1794b70a3fbe5b387bad59cfc1e1c81a747bfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %