Sodium alginate
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Alginic acid sodium salt, Algin
SO106-2.5KG SO106-500GM
SPCMSO106-2.5KGEA 710 EUR
SPCMSO106-2.5KG SPCMSO106-500GM
Sodium alginate
Sodium alginate
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081310
CAS nummer: 9005-38-3