Magnesium chloride 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 17.2 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnesium chloride 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Magnesium chloride
Formule: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Kookpunt: 1412
Smeltpunt: 715
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011106
CAS nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684