4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H57833.03 H57833.06
H57833.03EA 79.4 EUR
H57833.03 H57833.06
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 133059-43-5 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 54-60° Beilstein Reference: 9321564
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Smeltpunt: 54…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095000
CAS nummer: 133059-43-5