1,8-Diiodooctane ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
D2158-25G D2158-5G
TCIAD2158-25GEA 130 EUR
TCIAD2158-25G TCIAD2158-5G
1,8-Diiodooctane ≥95.0% (by GC) stabilised
1,8-Diiodooctane
Formule: C₈H₁₆I₂
Kookpunt: 144°C
Smeltpunt: 16…21 °C
Dichtheid: 1,8375 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001106
CAS nummer: 24772-63-2
EINECS: 246-456-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaa8e045abf9896908fc9c3b2046ff4f063b7d3e&vid=b4a436351bb5da480cad9fe9459aed32a3133805&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 95.0 %